Key Documents
PZ0301
Sigma-Aldrich
PF-06284674
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)-6-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C1N2C(C=CC=C2C)=NC(CN(C=N3)C4=C3C=CC=C4)=C1
InChI
1S/C17H14N4O/c1-12-5-4-8-16-19-13(9-17(22)21(12)16)10-20-11-18-14-6-2-3-7-15(14)20/h2-9,11H,10H2,1H3
ICTBPKWPCGSFPZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-06284674 is a cell permeable, potent and selective M2 isoform of pyruvate kinase (PKM2) activator.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3