Documenti fondamentali
PZ0220
Sigma-Aldrich
PF-06250112
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-5-Amino-1-(1-cyanopiperidin-3-yl)-3-(4-[2,4-difluorophenoxy]phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20F2N6O2
Peso molecolare:
438.43
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
PF-06250112 is a potent inhibitor of Bruton′s tyrosine kinase (BTK).
PF-06250112 is a potent inhibitor of Bruton′s tyrosine kinase (BTK). PF-06250112 blocks both B-cell receptor and FcR-mediated signaling, and prevents FcR-dependent, Antibody-mediated proteinuria in a mouse glomerulonephritis model.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)