PZ0193
Axitinib
≥98% (HPLC), powder, tyrosine kinase inhibitor
Sinonimo/i:
AG-013736, N-Methyl-2-((3-((1E)-2-(pyridin-2-yl)ethenyl)-1H-indazol-6-yl)sulfanyl)benzamide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Axitinib, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥8 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)n[nH]c3c2
InChI
1S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+
RITAVMQDGBJQJZ-FMIVXFBMSA-N
Informazioni sul gene
human ... FLT1(2321) , FLT4(2324) , KDR(3791)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3