Key Documents
PZ0125
Sigma-Aldrich
CP-53631
≥98% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18BrN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CN[C@@H]1CCC(c2ccc(Br)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H18BrN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17+;/m0./s1
FRGRVQZKRCFTHR-SQQLFYIASA-N
Azioni biochim/fisiol
CP-53631 is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI); antidepressant.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.