PZ0113
PD173952
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(2,6-Dichlorophenyl)-8-methyl-2-(4-morpholin-4-ylphenylamino)-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one, PD-173952
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
yellow to green
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1C(=O)C(=Cc2cnc(Nc3ccc(cc3)N4CCOCC4)nc12)c5c(Cl)cccc5Cl
InChI
1S/C24H21Cl2N5O2/c1-30-22-15(13-18(23(30)32)21-19(25)3-2-4-20(21)26)14-27-24(29-22)28-16-5-7-17(8-6-16)31-9-11-33-12-10-31/h2-8,13-14H,9-12H2,1H3,(H,27,28,29)
XZEJMVDCQZRHLN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer many products related to Src for your research needs.