Documenti fondamentali
PZ0021
Sigma-Aldrich
Tigeciclina
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-t-butilglicilamido-minociclina, TBG-MINO, Tigacil, Tigeciclina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H39N5O8 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
585.65 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -175 to -205°, c = 0.15 in methanol
Colore
off-white to yellow-brown
Solubilità
DMSO: ≥3 mg/mL (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(cc(NC(=O)CNC(C)(C)C)c(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)N(C)C
InChI
1S/C29H39N5O8.H2O/c1-28(2,3)31-11-17(35)32-15-10-16(33(4)5)13-8-12-9-14-21(34(6)7)24(38)20(27(30)41)26(40)29(14,42)25(39)18(12)23(37)19(13)22(15)36;/h10,12,14,21,31,36,38-39,42H,8-9,11H2,1-7H3,(H2,30,41)(H,32,35);1H2/t12-,14-,21-,29-;/m0./s1
PMPLAEFBZIFHAR-KXLOKULZSA-N
Descrizione generale
La tigeciclina è usata per trattare infezioni complicate della cute e delle strutture cutanee (cSSSI) e le infezioni complicate intraddominali.
Applicazioni
L′IDRATO DI TIGECICLINA è stato usato:
  • per esaminare la sensibilità all′antibiotico
  • per studiarne gli effetti su più linee cellulari di carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)
  • per valutarne gli effetti sul legame dei fluorochinoloni con l′albumina sierica umana
  • come standard per studiare la penetrazione della tigeciclina nella cornea, nell′umor acqueo e nell′umor vitreo
Azioni biochim/fisiol
La tigeciclina è un antibiotico glicilciclinico ad ampio spettro.
La tigeciclina è un antibiotico glicilciclinico ad ampio spettro. La tigeciclina è batteriostatica e inibisce la sintesi proteica legandosi alla subunità ribosomiale 30S dei batteri, bloccando quindi l′ingresso di aminoacil-tRNA nel sito A del ribosoma durante la traduzione nei procarioti. La tigeciclina è attiva nei confronti di ceppi resistenti di batteri gram positivi e gram negativi, evitando i due meccanismi più comuni di resistenza alle tetracicline: proteine che agiscono da pompa di efflusso delle tetracicline e proteine di protezione dei ribosomi.
Altre note
sensibile all′aria
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tigecycline targets nonsmall cell lung cancer through inhibition of mitochondrial function
Jia X, et al.
Fundamental & Clinical Pharmacology, 30(4), 297-306 (2016)
A Jasiecka-Mikołajczyk et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 41(1), e22-e29 (2017-08-24)
The aim of this research had been to determine the pharmacokinetics of tigecycline (TIG) in turkey after intravenous (i.v.), intramuscular (i.m.), subcutaneous (s.c.), and oral (p.o.) administration at a dose of 10 mg/kg. TIG concentrations in plasma were determined using high-performance
Yasar Sakarya et al.
International journal of ophthalmology, 10(5), 679-683 (2017-05-27)
To evaluate ocular penetration of topically applied 1% tigecycline. Forty-two New Zealand White rabbits were divided into 3 groups. A 50 µL drop of 1% tigecycline was administered in group 1. In groups 2 and 3, the drop was administered
Hubert Ziółkowski et al.
Poultry science, 99(10), 4750-4757 (2020-09-30)
Tetracyclines continue to be important antimicrobials in veterinary medicine. However, the pharmacokinetics (PK) of tigecycline (TIG) and minocycline (MIN) in broiler chickens has not been investigated to date, and the PK of chlortetracycline (CTC) and tetracycline (TET) remains insufficiently researched
The Effect of Tigecycline on the Binding of Fluoroquinolones to Human Serum Albumin
Jelic RM, et al.
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, 19(1), 17-25 (2018)