PLA0167
Rabbit anti-TRRAP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
350/400 kDa PCAF-associated factor, PAF350/400, PAF400, STAF40, TR-AP, Tra1, tra1 homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
AAD04629.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... TRRAP(8295)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1