PLA0002
Rabbit anti-Phospho BRCA1 (S1524) Antibody, Affinity Purified
Sinonimo/i:
BRCA1/BRCA2-containing complex, BRCAI, BRCC1, BROVCA1, FANCS, Fanconi anemia, IRIS, PNCA4, PPP1R53, PSCP, RING finger protein 53, RNF53, breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, breast and ovarian cancer sususceptibility protein 1, breast cancer 1, complementation group S, early onset, early onset breast cancer 1, protein phosphatase 1, regulatory subunit 53, subunit 1, truncated BRCA1, truncated breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, truncated breast and ovarian cancer sususceptibility protein 1, truncated breast cancer type 1 susceptibility protein
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human
tecniche
proximity ligation assay: 1:1,000-1:10,000
western blot: 1:500- 1:5,000
Numero d’accesso
NP_009225.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer1524)
Informazioni sul gene
human ... BRCA1(672)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)