P9497
Anti-Potassium Channel hKv11.1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-Ether-a-go-go-related Channel, Anti-HERG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:400 using the lysate of HEK 293 cells, stably expressing HERG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNH2(3757)
mouse ... Kcnh2(16511)
rat ... Kcnh2(117018)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?