AB5908
Anti-Potassium Channel HERG Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Erg1, Kcnh2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNH2(3757)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 120 μg of fusion protein (35 kD). The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of PBS. For negative control, preincubate 3 μg of fusion protein with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. For positive control, use 20 ng of fusion protein per lane. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3