P8982
Anti-phospho-p53 (pSer392) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen 53 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using p53 fusion proteins with CKII phosphorylation or an extract of hydroxyurea-treated MvILu cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
mouse ... Trp53(22059)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.