P8824
Polyanetholesulfonic acid sodium salt
BioUltra
Sinonimo/i:
Sodium polyanetholesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Stato
powder
Impurezze
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.1%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.05%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.5%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?