P8584
Potassium phosphate dibasic solution
1.0 M
Sinonimo/i:
Dipotassium phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
0.2 μm filtered
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
[O-]P([O-])(O)=O.[K+].[K+]
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
This procedure may be used for all Ficin products.