P8390
Picrotoxinin
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Stringa SMILE
[H][C@@]12OC(=O)[C@]([H])([C@@H]1C(C)=C)[C@]3(O)C[C@H]4O[C@]45C(=O)O[C@@]2([H])[C@]35C
InChI
1S/C15H16O6/c1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t6-,7+,8+,9-,10-,13-,14-,15+/m1/s1
PIMZUZSSNYHVCU-KBLUICEQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?