P7871
Anti-phospho-PAK1/2/3 (pSer141) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:1,000 using Cos cells transiently transfected with PAK1, PAK2, or PAK3, and co-transfected with V12 Cdc42 and grown either as adherent cultures to activate PAK, or placed in suspension to suppress PAK activation
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer141)
Informazioni sul gene
human ... PAK1(5058)
Descrizione generale
The antibody detects human PAK1 (46% homologous), PAK2, and PAK3 (46% homologous). Other species have not been tested.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3