P7854
Anti-Presenilin-1 (S182) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ACNINV3, Anti-AD3, Anti-FAD, Anti-PS-1, Anti-PS1, Anti-S182
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, Xenopus, rat
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using methacarn-fixed, formic acid-treated sections of Alzheimer′s Disease (AD) brain
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using whole cell extract of PC12 rat adrenal pheochromocytoma cell line
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSEN1(5663)
mouse ... Psen1(19164)
rat ... Psen1(29192)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunostaining
- immunofluorescence detection
- immunohistochemistry
- immunoblotting
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Articoli
Alzheimer's Disease