P7686
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol 4-monophosphate, dipalmitoyl ammonium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Solubilità
DMSO: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H80O16P2.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)53-31-33(55-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-54-59(51,52)57-41-38(46)36(44)40(37(45)39(41)47)56-58(48,49)50;/h33,36-41,44-47H,3-32H2,1-2H3,(H,51,52)(H2,48,49,50);1H3/t33-,36-,37+,38-,39-,40+,41+;/m1./s1
LVICQWVAYMJTST-LCJGNHTMSA-N
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?