P6834
Monoclonal Anti-Proliferating Cell Protein Ki-67 antibody produced in mouse
clone PP-67, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-Ki-67
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PP-67, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800 using microwave-treated human tonsil sections
microarray: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MKI67(4288)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunocytochemistry.
Monoclonal Anti-Proliferating Cell Protein Ki-67 antibody produced in mouse has also been used for immunohistochemistry.
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.