P6273
2-Propylpentanoic acid
Sinonimo/i:
Valproic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
220 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Tipo di lipide
saturated FAs
Stringa SMILE
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALDH5A1(7915) , CYP1A2(1544)
mouse ... Hdac1(433759)
rat ... Slc6a1(79212)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
111 °C - closed cup