P5936
Pectolyase from Aspergillus japonicus
suitable for plant cell culture, lyophilized powder
Sinonimo/i:
PEL1
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥0.3 unit/mg solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
cell culture | plant: suitable
applicazioni
agriculture
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.