P5766
L-α-Phosphatidylinositol ammonium salt from Glycine max (soybean)
10 mg/mL in chloroform, ≥97.0%, solution
Sinonimo/i:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol), PI, PtdIns
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
soybean
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
solution
Concentrazione
10 mg/mL in chloroform
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3