P4124
Anti-PM/Scl-100 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Autoantigen PM/Scl 2, Anti-EXOSC10, Anti-Exsosome Component 10, Anti-P100, Anti-PMSCL Autoantigen, 100-KD, Anti-PMSCL2, Anti-Polymyositis-scleroderma Overlap Syndrome Associated Autoantigen, Anti-Polymyositis/scleroderma Autoantigen 2, Anti-Polymyositis/scleroderma Autoantigen, 100 kDa
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~100 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat NRK and mouse NIH3T3 cells
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using nuclear exracts to HeLa human epithelioid carcinoma cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EXOSC10(5394)
mouse ... Exosc10(50912)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3