P3635
5β-Pregnane-3α,20α-diol glucuronide
≥98.00% (TLC), powder, progesterone metabolite
Sinonimo/i:
P3G, PDG, Pn3-G, Pregnanediol-3a-glucuronide, Pregnanediol-glucuronide, 3α,20α-Dihydroxy-5β-pregnane 3-glucuronide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
5β-Pregnane-3α,20α-diol glucuronide,
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥98.00% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
Solubilità
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O)C1CCC2C3CCC4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O
InChI
1S/C27H44O8/c1-13(28)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(8-10-26(14,2)19(16)9-11-27(17,18)3)34-25-22(31)20(29)21(30)23(35-25)24(32)33/h13-23,25,28-31H,4-12H2,1-3H3,(H,32,33)
ZFFFJLDTCLJDHL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3