Documenti fondamentali
P3417
Sigma-Aldrich
Dispase from Bacillus polymyxa
powder, ~0.4 unit/mg solid, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Proteinase, Bacillus polymyxa neutral
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Stato
powder
Attività specifica
~0.4 unit/mg solid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Definizione di unità
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37°C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Collagenasi for general use, Type I, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C0130
Collagenasi
DNasi I from bovine pancreas
Roche
11284932001
DNasi I
DNasi I grade II, from bovine pancreas
Roche
10104159001
DNasi I
Angustias Page et al.
International journal of oral science, 12(1), 1-1 (2020-01-05)
Odontogenic tumours are a heterogeneous group of lesions that develop in the oral cavity region and are characterized by the formation of tumoural structures that differentiate as teeth. Due to the diversity of their histopathological characteristics and clinical behaviour, the