P3252
6-Phenyl-2-thiouracil
≥95%
Sinonimo/i:
2-Mercapto-6-phenyl pyrimidine-4-ol, 6-Phenylthiouracil, Fenucil
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥95%
Stato
powder
Solubilità
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Stringa SMILE
Oc1cc(nc(S)n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2OS/c13-9-6-8(11-10(14)12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,13,14)
XEKNACRTWJHOCE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?