P2745
Protein Phosphatase Inhibitor 1 human
Sinonimo/i:
Inhibitor 1 human
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
solution
PM
~31 kDa
apparent mol wt ~27 kDa
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PPP1R1A(5502) , PPP1R8(5511)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3