P2334
Phenyl-Sepharose 6 Fast Flow
low substitution, extent of labeling: ~20 μmol per mL
Sinonimo/i:
Phenyl-Agarose
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
suspension
Grado di funzionalizzazione
~20 μmol per mL
Matrice
agarose, 6% crosslinked
Attivazione matrice
epichlorohydrin
Gruppi immobilizzati alla matrice
ether
Braccio spaziatore
3 atoms
Dimensione particelle
45-165 μm
Capacità
~14 mg/mL binding capacity (BSA)(lineal flow rate of 100 cm/hr)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C