P2279
Psilocin
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-N,N-dimethyltryptamine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C)CCc1c[nH]c2cccc(O)c12
InChI
1S/C12H16N2O/c1-14(2)7-6-9-8-13-10-4-3-5-11(15)12(9)10/h3-5,8,13,15H,6-7H2,1-2H3
SPCIYGNTAMCTRO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR1A(3350)
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?