Key Documents
P2122
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Dynamin (pSer778) antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
aqueous glycerol suspension
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
western blot: 1:1000 using rat brain synaptosomal lysate.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer778)
Immunogeno
synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Ser778 of dynamin.
Stato fisico
Solution in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA, and 50% glycerol.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1