P0483
Anti-Potassium Channel SK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Apamin-Sensitive Conductance Ca2+-Dependent K+ Channel, KCa2, Kcnn2, SKCa2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
western blot (chemiluminescent): 1:200 using rat brain membranes
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Kcnn2(54262)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?