P0357
Anti-p57Kip2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Kip2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 57 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse (predicted), bovine
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5 μg using 0.5-1 mg of HeLa nuclear extract and a bovine brain nuclear extract
western blot: 2 μg/mL using HeLa nuclear extract and bovine brain nuclear extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDKN1C(1028)
mouse ... Cdkn1c(12577)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol