P0123
Anticorpo anti-paraoxonasi 1 (PON1)
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Arylesterase, Anti-Coronary Artey Disease, Susceptibility to, Anti-Coronary Spasms, Susceptibility to, Anti-Esterase A (ESA), Anti-Organophosphate Poisoning, Sensitivity to, Anti-PON1, Anti-Parathion Poisoning, Sensitivity to
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40 kDa
Reattività contro le specie
mouse (predicted), rat (predicted), human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HT-29 cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of human colorectal adenocarcinoma HT-29 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PON1(5444)
mouse ... Pon1(18979)
rat ... Pon1(84024)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3