OH83021335GB
Ohaus® Explorer® Analytical Balance
Model EX324, weighing capacity 320 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 220/240 V, UK plug
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 83021335GB
Capacità di pesata
320 g, resolution: 0.1 mg
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH83021335GB-1EA | 4065266754322 |