Key Documents
OH30092000
Ohaus® Conductivity Meter
Model ST300C-B
About This Item
Codice UNSPSC:
41115609
Materiali
epoxy shaft
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30092000
Campo di misura della conducibilità
0.00-199.9 mS/cm
Campo di misura della temperatura
0-100 °C
Batteria
4 AAA, 250 hr life
Descrizione generale
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
Applicazioni
Conductivity, total dissolved solids (TDS) measurement
Caratteristiche e vantaggi
Automatic temperature compensation, adjustable temperature coefficient
Note legali
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.