Documenti fondamentali
1.71203
Supelco
Thermosensor for thermoreactors
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
SE.11
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® TR 420
for use with Spectroquant® TR 620
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
TR 420, TR 620 Spectroquant®
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13