O8264
Anti-Orai1
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CRACM1, Calcium release-activated calcium channel protein 1, TMEM142A, Transmembrane protein 142A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35 kDa (non-glycosylated)
antigen ~50 kDa (glycosylated)
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells expressing ORAI1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ORAI1(84876)
mouse ... Orai1(109305)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3