Documenti fondamentali
O0141
Sigma-Aldrich
Obestatin human
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C116H176N32O33
Numero CAS:
Peso molecolare:
2546.83
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
Origine biologica:
synthetic
Stato:
lyophilized powder
Saggio:
≥97% (HPLC)
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
Colore
white
Solubilità
deionized water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]4N(CCC4)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc5ccccc5
InChI
1S/C116H176N32O33/c1-13-61(10)95(146-91(158)53-127-113(178)93(59(6)7)147-110(175)81(50-92(159)160)141-108(173)78(46-65-25-18-15-19-26-65)142-112(177)84-28-22-42-148(84)116(181)63(12)130-105(170)80(49-89(123)156)137-98(163)69(118)45-64-23-16-14-17-24-64)115(180)134-70(27-20-21-41-117)101(166)138-76(44-58(4)5)106(171)143-82(54-149)99(164)126-52-90(157)145-94(60(8)9)114(179)135-74(36-40-88(122)155)104(169)139-77(47-66-29-31-68(151)32-30-66)107(172)132-72(34-38-86(120)153)102(167)131-73(35-39-87(121)154)103(168)140-79(48-67-51-125-56-128-67)109(174)144-83(55-150)111(176)133-71(33-37-85(119)152)100(165)129-62(11)97(162)136-75(96(124)161)43-57(2)3/h14-19,23-26,29-32,51,56-63,69-84,93-95,149-151H,13,20-22,27-28,33-50,52-55,117-118H2,1-12H3,(H2,119,152)(H2,120,153)(H2,121,154)(H2,122,155)(H2,123,156)(H2,124,161)(H,125,128)(H,126,164)(H,127,178)(H,129,165)(H,130,170)(H,131,167)(H,132,172)(H,133,176)(H,134,180)(H,135,179)(H,136,162)(H,137,163)(H,138,166)(H,139,169)(H,140,168)(H,141,173)(H,142,177)(H,143,171)(H,144,174)(H,145,157)(H,146,158)(H,147,175)(H,159,160)/t61-,62-,63-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,93-,94-,95-/m0/s1
IXQOGPZNKNSCJR-QQDMDDJXSA-N
Informazioni sul gene
human ... GHRL(51738)
Amino Acid Sequence
Phe-Asn-Ala-Pro-Phe-Asp-Val-Gly-Ile-Lys-Leu-Ser-Gly-Val-Gln-Tyr-Gln-Gln-His-Ser-Gln-Ala-Leu-NH2
Descrizione generale
Obestatin is a 23-amino acid peptide. It is encoded by the ghrelin gene.
Applicazioni
Human obestatin has been used to study its role in differentiation in rat preadipocytes.
Azioni biochim/fisiol
It does not participate in the release of growth hormone.
Obestatin, an obesity peptide, along with Ghrelin peptides are derived from the same prepropeptide, Ghrelin. In contrast to Ghrelin, Obestatin suppresses food intake, body weight gain, and gastrointestinal motility in rodents.
Stato fisico
Lyophilized from 0.1% aqueous trifluoroacetate (TFA).
Altre note
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Obestatin stimulates differentiation and regulates lipolysis and leptin secretion in rat preadipocytes
Tatiana Wojciechowicz
Molecular Medicine Reports (2015)