O001
β-Chlornaltrexamine dihydrochloride
solid
Sinonimo/i:
β-CNA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble (use aqueous solutions immediately.)
ethanol: soluble (is stable for ca. 1 month in the freezer.)
polar organic solvents: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)[C@@H](CC[C@@]35O)N(CCCl)CCCl)CC6CC6
InChI
1S/C24H32Cl2N2O3.2ClH/c25-8-11-27(12-9-26)17-5-6-24(30)19-13-16-3-4-18(29)21-20(16)23(24,22(17)31-21)7-10-28(19)14-15-1-2-15;;/h3-4,15,17,19,22,29-30H,1-2,5-14H2;2*1H/t17-,19-,22+,23+,24-;;/m1../s1
JJZDLJGFHABVOM-QNWHWJQFSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)