N9412
6β-Naltrexol hydrate
≥96% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
(5α,6β)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-morphinan-3,6,14-triol hydrate
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
powder
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Colore
white
Solubilità
DMSO: ~12 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]O[H].O[C@@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC6CC6)c45
InChI
1S/C20H25NO4.H2O/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,14-15,18,22-24H,1-2,5-10H2;1H2/t14-,15-,18+,19+,20-;/m1./s1
VHGGWFVHXKTOPK-CDHBEYIESA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.