N8773
Anti-Nerve Growth Factor-β antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-NGF-β
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat
tecniche
capture ELISA: 0.2-0.8 μg/mL
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
neutralization: 0.02-0.1 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Ngf(310738)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3