N8759
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-glucosaminide
≥98%, powder
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-glucosaminide, ≥98%
Saggio
≥98%
Stato
powder
Solubilità
warm ethanol: acetic acid (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14+/m1/s1
OMRLTNCLYHKQCK-KSTCHIGDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?