Documenti fondamentali
N6508
Sigma-Aldrich
19-Nortestosterone 17-phenylpropionate
Sinonimo/i:
19-Nortestosterone Phenylpropionate, 17β-Hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one 17-phenylpropionate, Nandrolone phenpropionate
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352211
Forma fisica
solid
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
InChI
1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27-/m0/s1
UBWXUGDQUBIEIZ-QNTYDACNSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3