N6037
Neridronate
≥97% (NMR), solid, bone resorption inhibitor
Sinonimo/i:
6-Amino-1-hydroxyhexylidene bisphosphonic acid, Neridronic acid, Nerixia
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Neridronate, ≥97% (NMR), solid
Descrizione
may contain <1% (w/w) inorganic salts
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (NMR)
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCCCCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C6H17NO7P2/c7-5-3-1-2-4-6(8,15(9,10)11)16(12,13)14/h8H,1-5,7H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
PUUSSSIBPPTKTP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3