N4788
Anti-NOTCH1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Notch homolog 1 (Drosophila), Anti-TAN1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOTCH1(4851)
mouse ... Notch1(18128)
rat ... Notch1(25496)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)