07-1231
Anti-Notch1 Antibody, Intracellular
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Neurogenic locus notch homolog protein 1 precursor, Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), Notch 1, Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Translocation-associated notch protein TAN-1, Neurogenic locus notch homolog pro
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
mouse
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOTCH1(4851)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Immunohistochemistry(paraffin):
Representative testing from a previous lot.
Optimal Staining IGF-1 With Epitope Retrieval: Lipoma.
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected NOTCH1, intracellular (Cleaved form) on 10 μg of HeLa lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2