Documenti fondamentali
N4637
Sigma-Aldrich
Siero di vitello neonato
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
NBCS, NBS, NCS, sieri di vitello, sieri di vitello neonato, siero di vitello
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Origine biologica
bovine (calf)
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
Composizione
hemoglobin, ≤20 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤100 EU/mL endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Il siero di vitello neonato (NCS) viene prelevato entro i 10 giorni successivi al parto. Viene utilizzato in un′ampia gamma di applicazioni per la coltura cellulare e la conservazione degli organi, ad esempio per la conservazione delle cornee e la crioconservazione degli embrioni bovini. L′NCS viene impiegato nelle colture cellulari per promuovere la maturazione degli oociti, per studiare la funzione delle cellule epiteliali tubulari e per sviluppare colture primarie di cellule quali gli adipociti viscerali.
Nota sulla preparazione
Prelevato da vitelli entro i primi 10 giorni di vita.
Risultati analitici
Test delle endotossine
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Christopher C Nguyen et al.
Journal of virology, 94(5) (2019-12-06)
The human cytomegalovirus (HCMV) endoplasmic reticulum (ER)-resident glycoprotein UL148 is posited to play roles in immune evasion and regulation of viral cell tropism. UL148 prevents cell surface presentation of the immune cell costimulatory ligand CD58 while promoting maturation and virion
Kyoko Shimizu et al.
Cell biology international, 30(4), 381-388 (2006-03-15)
We have recently developed a primary culture system for visceral adipocytes (VAs) using stomal-vascular cells (SVCs) isolated from the mesenteric fat tissue of male Sprague-Dawley rats of 3-5 weeks of age. Modified Dulbecco's modified Eagle medium (DMEM)/F12 containing 17 microM
R Kishida et al.
Theriogenology, 62(9), 1663-1676 (2004-10-30)
To establish a defined in vitro maturation culture system for porcine oocytes, we examined the effects of adding cysteine (Cys) and epidermal growth factor (EGF) to the maturation medium. Furthermore, to evaluate cytoplasmic maturation, we investigated GSH concentrations and embryo
Davide Camposampiero et al.
Cornea, 22(3), 254-258 (2003-03-27)
To explore the possibility of replacing bovine serum with chicken ovalbumin in cornea preservation. Twenty-one pairs of corneas were cultivated at 31 degrees C in a medium containing either 2% (vol/vol) of newborn calf serum (one cornea) or 2 mg/mL
Ling Chen et al.
American journal of nephrology, 25(5), 459-465 (2005-08-25)
Oxidative stress has been considered to be a common pathogenetic factor of diabetic nephropathy. But the reason why renal cells are susceptible to oxidative injury in diabetes is not clear. Vitamin C plays a central role in the antioxidant defense
Articoli
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.