12133C
Bovine Calf Serum
for cell culture, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Calf Serum, bovine calf sera, calf sera, calf serum
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine (calf)
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Tipo
for cell culture
Composizione
hemoglobin, ≤35 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤10 EU/mL endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Immunocompetent cells of ileal Peyer′s patches
- Mouse skeletal myoblasts
- Ovarian cell lines
- Bovine retinal pericytes
- immunocompetent cells of ileal Peyer′s patches
- mouse skeletal myoblasts
- ovarian cell lines
- bovine retinal pericytes
Azioni biochim/fisiol
Metodo analitico
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
for Endothelial Cells-Mural Cells Interactions
Articoli
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.