N1516
2-O-(p-Nitrophenyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid
chromogenic, ≥95%, powder
Sinonimo/i:
PNP-a-NeuNAc
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
2-O-(p-Nitrophenyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid, ≥95%
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impurezze
~0.5% free p-nitrophenol
Solubilità
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)NC1C(O)CC(OC1C(O)C(O)CO)(Oc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O11/c1-8(21)18-13-11(22)6-17(16(25)26,30-15(13)14(24)12(23)7-20)29-10-4-2-9(3-5-10)19(27)28/h2-5,11-15,20,22-24H,6-7H2,1H3,(H,18,21)(H,25,26)
OICUZSPXIJAAEA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?