N0915
NSC43067
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(5-Methyl-2-thienyl)-3-phenyl-2-Propen-1-one, 1-(5-Methyl-thiophen-2-yl)-3-phenyl-propenone, NSC 43067
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
light yellow to light tan
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(s1)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12OS/c1-11-7-10-14(16-11)13(15)9-8-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3/b9-8+
AOUMOFQEBZGSPD-CMDGGOBGSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
CDKs