MTCT8300
MTC™ Bio Culture Tubes
capacity 5 mL, polystyrene, sterile, pack of 1000 ea (8 x bag 125EA)
Sinonimo/i:
culture test tube, plastic culture tube, plastic tube, reagent dish, sample storage
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap (dual position snap cap)
polystyrene
round
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 1000 ea (8 x bag 125EA)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio T8300
Parametri
2000 × g speed (max)
Capacità
5 mL
diam. × lung.
12 mm × 75 mm
Compatibilità
suitable for (cell culture)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- crystal clear polstyrene
- graduated
- withstand temperatures 0°C to 70°C
- centrifugal forces, up to 2000×g
- RNase, DNase, pyrogen, and cytotoxin free
- sterilized to SAL 10-6 Dual graduations at every 0.2mL and 0.5m
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)